Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSD11B2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HSD11B2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Nombre HSD11B2 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Etiqueta de proteína His
Especie del huésped Yeast
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16057801
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9185-YE-100UG
100 μg
626.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-11-2022
para ver el stock
16097801
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9185-YE-500UG
500 μg
1730.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-11-2022
para ver el stock
16067801
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9185-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16087801
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9185-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16007811
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9185-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16077801
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9185-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
HSD11B2 Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_000187.3
Recombinant Protein
Yeast
MERWPWPSGG AWLLVAARAL LQLLRSDLRL GRPLLAALAL LAALDWLCQR LLPPPAALAV LAAAGWIALS RLARPQRLPV ATRAVLITGC DSGFGKETAK KLDSMGFTVL ATVLELNSPG AIELRTCCSP RLRLLQMDLT KPGDISRVLE FTKAHTTSTG LWGLVNNAGH NEVVADAELS PVATFRSCME VNFFGALELT KGLLPLLRSS RGRIVTVGSP AGDMPYPCLG AYGTSKAAVA LLMDTFSCEL LPWGVKVSII QPGCFKTESV RNVGQWEKRK QLLLANLPQE LLQAYGKDYI EHLHGQFLHS LRLAMSDLTP VVDAITDALL AARPRRRYYP GQGLGLMYFI HYYLPEGLRR RFLQAFFISH CLPRALQPGQ PGTTPPQDAA QDPNLSPGPS PAVAR
3291
HSD11B2