Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Homer protein homolog 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homer protein homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8433-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054591
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001264006.1
Homer protein homolog 1 Protein
Research Use Only
HOMER1
Recombinant Protein
E. coli
MGEQPIFSTR AHVFQIDPNT KKNWVPTSKH AVTVSYFYDS TRNVYRIISL DGSKAIINST ITPNMTFTKT SQKFGQWADS RANTVYGLGF SSEHHLSKFA EKFQEFKEAA RLAKEKSQEK MELTSTPSQE SAGGDLQSPL TPESINGTDD ERTPDVTQNS EPRAEPTQNA LPFSHSSAIS KHWEAELATL KGNNAKLTAA LLESTANVKQ WKQQLAAYQE EAERLHKRVT ELECVSSQAN AVHTHKTELN QTIQELEETL KLKEEEIERL KQEIDNAREL QEQRDSLTQK LQEVEIRNKD LEGQLSDLEQ RLEKSQNEQE AFRNNLKTLL EILDGKIFEL TELRDNLAKL LECS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9456
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol