Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HMGB1 / HMG1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HMGB1 / HMG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8377-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16084291
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001300821.1
HMGB1 / HMG1 Protein
Research Use Only
HMGB1
Recombinant Protein
E. coli
KPRGKMSSYA FFVQTCREEH KKKHPDASVN FSEFSKKCSE RWKTMSAKEK GKFEDMAKAD KARYEREMKT YIPPKGETKK KFKDPNAPKR PPSAFFLFCS EYRPKIKGEH PGLSIGDVAK KLGEMWNNTA ADDKQPYEKK AAKLKEKYEK DIAAYRAKGK PDAAKKGVVK AE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3146
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol