missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-G Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-G, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00€ - 1690.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002118.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3135 |
Nombre | HLA-G Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15922838
|
enQuireBio™
QP10083-MA-20UG |
20 μg |
605.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912838
|
enQuireBio™
QP10083-MA-100UG |
100 μg |
1690.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932838
|
enQuireBio™
QP10083-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002118.1 | |
HLA-G Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3135 | |
Research Use Only | |
HLA-G | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
GSHSMRYFSA AVSRPGRGEP RFIAMGYVDD TQFVRFDSDS ACPRMEPRAP WVEQEGPEYW EEETRNTKAH AQTDRMNLQT LRGYYNQSEA SSHTLQWMIG CDLGSDGRLL RGYEQYAYDG KDYLALNEDL RSWTAADTAA QISKRKCEAA NVAEQRRAYL EGTCVEWLHR YLENGKEMLQ RADPPKTHVT HHPVFDYEAT LRCWALGFYP AEIILTWQRD GEDQTQDVEL VETRPAGDGT FQKWAAVVVP SGEEQRYTCH VQHEGLPEPL MLRWKQSSLP TIPIMGIVAG LVVLAAVVTG AAVAAVLWRK KSSD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |