Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DQA2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DQA2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8816-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16076641
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_064440.1
HLA-DQA2 Protein
Research Use Only
HLA-DQA2
Recombinant Protein
E. coli
EDIVADHVAS YGVNFYQSHG PSGQYTHEFD GDEEFYVDLE TKETVWQLPM FSKFISFDPQ SALRNMAVGK HTLEFMMRQS NSTAATNEVP EVTVFSKFPV TLGQPNTLIC LVDNIFPPVV NITWLSNGHS VTEGVSETSF LSKSDHSFFK ISYLTFLPSA DEIYDCKVEH WGLDEPLLKH WEPEIPAPMS E
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3118
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol