Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone H2B type 1-N Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone H2B type 1-N, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8012-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052151
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003511.1
Histone H2B type 1-N Protein
Research Use Only
HIST1H2BN
Recombinant Protein
E. coli
PEPSKSAPAP KKGSKKAVTK AQKKDGKKRK RSRKESYSVY VYKVLKQVHP DTGISSKAMG IMNSFVNDIF ERIAGEASRL AHYNKRSTIT SREIQTAVRL LLPGELAKHA VSEGTKAVTK YTSSK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8341
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol