Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone H2B type 1-C / E / F / G / I Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone H2B type 1-C/E/F/G/I, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8382-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16094321
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003509.1
Histone H2B type 1-C / E / F / G / I Protein
Research Use Only
H2BFL
Recombinant Protein
E. coli
PEPAKSAPAP KKGSKKAVTK AQKKDGKKRK RSRKESYSVY VYKVLKQVHP DTGISSKAMG IMNSFVNDIF ERIAGEASRL AHYNKRSTIT SREIQTAVRL LLPGELAKHA VSEGTKAVTK YTSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3017
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol