missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Histone H2B type 1-B Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone H2B type 1-B, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6159-ec-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16091230

  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_066406.1
Histone H2B type 1-B Protein
Research Use Only
HIST1H2BB
Recombinant Protein
E. coli
PEPSKSAPAP KKGSKKAITK AQKKDGKKRK RSRKESYSIY VYKVLKQVHP DTGISSKAMG IMNSFVNDIF ERIAGEASRL AHYNKRSTIT SREIQTAVRL LLPGELAKHA VSEGTKAVTK YTSSK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3018
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales