Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone H2B type 1-B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone H2B type 1-B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6159-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041240
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_066406.1
Histone H2B type 1-B Protein
Research Use Only
HIST1H2BB
Recombinant Protein
E. coli
PEPSKSAPAP KKGSKKAITK AQKKDGKKRK RSRKESYSIY VYKVLKQVHP DTGISSKAMG IMNSFVNDIF ERIAGEASRL AHYNKRSTIT SREIQTAVRL LLPGELAKHA VSEGTKAVTK YTSSK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3018
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol