Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone H2A.J Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone H2A.J, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6138-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16081090
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_808760.1
Histone H2A.J Protein
Research Use Only
H2AFJ
Recombinant Protein
E. coli
SGRGKQGGKV RAKAKSRSSR AGLQFPVGRV HRLLRKGNYA ERVGAGAPVY LAAVLEYLTA EILELAGNAA RDNKKTRIIP RHLQLAIRND EELNKLLGKV TIAQGGVLPN IQAVLLPKKT ESQKTKSK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55766
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol