Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone deacetylase 7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone deacetylase 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8907-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16007131
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001091886.1
Histone deacetylase 7 Protein
Research Use Only
HDAC7
Recombinant Protein
E. coli
VTDLAFKVAS RELKNGFAVV RPPGHHADHS TAMGFCFFNS VAIACRQLQQ QSKASKILIV DWDVHHGNGT QQTFYQDPSV LYISLHRHDD GNFFPGSGAV DEVGAGSGEG FNVNVAWAGG LDPPMGDPEY LAAFRIVVMP IAREFSPDLV LVSAGFDAAE GHPAPLGGYH VSAKCFGYMT QQLMNLAGGA VVLALEGGHD LTAICDASEA CVAALLGNRV DPLSEEGWKQ KPNLNAIRSL EAVIRVHSKY WGCMQRLASC PDSWVPRVPG A
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51564
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol