Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone chaperone ASF1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone chaperone ASF1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8277-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16003731
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_054753.1
Histone chaperone ASF1A Protein
Research Use Only
ASF1A
Recombinant Protein
E. coli
MAKVQVNNVV VLDNPSPFYN PFQFEITFEC IEDLSEDLEW KIIYVGSAES EEYDQVLDSV LVGPVPAGRH MFVFQADAPN PGLIPDADAV GVTVVLITCT YRGQEFIRVG YYVNNEYTET ELRENPPVKP DFSKLQRNIL ASNPRVTRFH INWEDNTEKL EDAESSNPNL QSLLSTDALP SASKGWSTSE NSLNVMLESH MDCM
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
25842
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol