Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Hexokinase-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hexokinase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6163-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16081260
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000179.2
Hexokinase-1 Protein
Research Use Only
HK1
Recombinant Protein
E. coli
MIAAQLLAYY FTELKDDQVK KIDKYLYAMR LSDETLIDIM TRFRKEMKNG LSRDFNPTAT VKMLPTFVRS IPDGSEKGDF IALDLGGSSF RILRVQVNHE KNQNVHMESE VYDTPENIVH GSGSQLFDHV AECLGDFMEK RKIKDKKLPV GFTFSFPCQQ SKIDEAILIT WTKRFKASGV EGADVVKLLN KAIKKRGDYD ANIVAVVNDT VGTMMTCGYD DQHCEVGLII GTGTNACYME ELRHIDLVEG DEGRMCINTE WGAFGDDGSL EDIRTEFDRE IDRGSLNPGK QLFEKMVSGM YLGELVRLIL VKMAKEGLLF EGRITPELLT RGKFNTSDVS AIEKNKEGLH NAKEILTRLG VEPSDDDCVS VQHVCTIVSF RSANLVAATL GAILNRLRDN KGTPRLRTTV GVDGSLYKTH PQYSRRFHKT LRRLVPDSDV RFLLSESGSG KGAAMVTAVA YRLAEQHRQI EETLAHFHLT KDMLLEVKKR MRAEMELGLR KQTHNNAVVK MLPSFVRRTP DGTENGDFLA LDLGGTNFRV LLVKIRSGKK RTVEMHNKIY AIPIEIMQGT GEELFDHIVS CISDFLDYMG IKGPRMPLGF TFSFPCQQTS LDAGILITWT KGFKATDCVG HDVVTLLRDA IKRREEFDLD VVAVVNDTVG TMMTCAYEEP TCEVGLIVGT GSNACYMEEM KNVEMVEGDQ GQMCINMEWG AFGDNGCLDD IRTHYDRLVD EYSLNAGKQR YEKMISGMYL GEIVRNILID FTKKGFLFRG QISETLKTRG IFETKFLSQI ESDRLALLQV RAILQQLGLN STCDDSILVK TVCGVVSRRA AQLCGAGMAA VVDKIRENRG LDRLNVTVGV DGTLYKLHPH FSRIMHQTVK ELSPKCNVSF LLSEDGSGKG AALITAVGVR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3098
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol