Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Hexokinase-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hexokinase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6165-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16001280
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000179.2
Hexokinase-1 Protein
Research Use Only
HK1
Recombinant Protein
E. coli
HFHLTKDMLL EVKKRMRAEM ELGLRKQTHN NAVVKMLPSF VRRTPDGTEN GDFLALDLGG TNFRVLLVKI RSGKKRTVEM HNKIYAIPIE IMQGTGEELF DHIVSCISDF LDYMGIKGPR MPLGFTFSFP CQQTSLDAGI LITWTKGFKA TDCVGHDVVT LLRDAIKRRE EFDLDVVAVV NDTVGTMMTC AYEEPTCEVG LIVGTGSNAC YMEEMKNVEM VEGDQGQMCI NMEWGAFGDN GCLDDIRTHY DRLVDEYSLN AGKQRYEKMI SGMYLGEIVR NILIDFTKKG FLFRGQISET LKTRGIFETK FLSQIESDRL ALLQVRAILQ QLGLNSTCDD SILVKTVCGV VSRRAAQLCG AGMAAVVDKI RENRGLDRLN VTVGVDGTLY KLHPHFSRIM HQTVKELSPK CNVSFLLSED GSGKGAALIT AVGVRLRTEA SS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3098
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol