Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8415-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044491
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001305115.1
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
Research Use Only
HNRPK
Recombinant Protein
E. coli
TEQPEETFPN TETNGEFGKR PAEDMEEEQA FKRSRNTDEM VELRILLQSK NAGAVIGKGG KNIKALRTDY NASVSVPDSS GPERILSISA DIETIGEILK KIIPTLEEGL QLPSPTATSQ LPLESDAVEC LNYQHYKGSD FDCELRLLIH QSLAGGIIGV KGAKIKELRE NTQTTIKLFQ ECCPHSTDRV VLIGGKPDRV VECIKIILDL ISESPIKGRA QPYDPNFYDE TYDYGGFTMM FDDRRGRPVG FPMRGRGGFD RMPPGRGGRP MPPSRRDYDD MSPRRGPPPP PPGRGGRGGS RARNLPLPPP PPPRGGDLMA YDRRGRPGDR YDGMVGFSAD ETWDSAIDTW SPSEWQMAYE PQGGSGYDYS YAGGRGSYGD LGGPIITTQV TIPKDLAGSI IGKGGQRIKQ IRHESGASIK IDEPLEGSED RIITITGTQD QIQNAQYLLQ NSVKQYS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3190
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol