Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6176-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041350
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001005335.1
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
Research Use Only
HNRNPL
Recombinant Protein
E. coli
GENYDDPHKT PASPVVHIRG LIDGVVEADL VEALQEFGPI SYVVVMPKKR QALVEFEDVL GACNAVNYAA DNQIYIAGHP AFVNYSTSQK ISRPGDSDDS RSVNSVLLFT ILNPIYSITT DVLYTICNPC GPVQRIVIFR KNGVQAMVEF DSVQSAQRAK ASLNGADIYS GCCTLKIEYA KPTRLNVFKN DQDTWDYTNP NLSGQGDPGS NPNKRQRQPP LLGDHPAEYG GPHGGYHSHY HDEGYGP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3191
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol