Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heat shock factor-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heat shock factor-binding protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8320-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16083991
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001528.1
Heat shock factor-binding protein 1
Research Use Only
HSBP1
Recombinant Protein
E. coli
MAETDPKTVQ DLTSVVQTLL QQMQDKFQTM SDQIIGRIDD MSSRIDDLEK NIADLMTQAG VEELESENKI PATQK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3281
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol