Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HADHB, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HADHB, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8435-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054601
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000174.1
HADHB, mitochondrial Protein
Research Use Only
HADHB
Recombinant Protein
E. coli
APAVQTKTKK TLAKPNIRNV VVVDGVRTPF LLSGTSYKDL MPHDLARAAL TGLLHRTSVP KEVVDYIIFG TVIQEVKTSN VAREAALGAG FSDKTPAHTV TMACISANQA MTTGVGLIAS GQCDVIVAGG VELMSDVPIR HSRKMRKLML DLNKAKSMGQ RLSLISKFRF NFLAPELPAV SEFSTSETMG HSADRLAAAF AVSRLEQDEY ALRSHSLAKK AQDEGLLSDV VPFKVPGKDT VTKDNGIRP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3032
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol