Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GRP94 / HSP90B1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GRP94 / HSP90B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8707-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16096051
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003290.1
GRP94 / HSP90B1 Protein
Research Use Only
HSP90B1
Recombinant Protein
E. coli
VDGTVEEDLG KSREGSRTDD EVVQREEEAI QLDGLNASQI RELREKSEKF AFQAEVNRMM KLIINSLYKN KEIFLRELIS NASDALDKIR LISLTDENAL SGNEELTVKI KCDKEKNLLH VTDTGVGMTR EELVKNLGTI AKSGTSEFLN KMTEAQEDGQ STSELIGQFG VGFYSAFLVA DKVIVTSKHN NDTQHIWESD SNEFSVIADP RGNTLGRGTT ITLVLKEEAS DYLELDTIKN LVKKYSQFIN FPIYVWSSKT ETVEEPMEEE EAAKEEKEES DDEAAVEEEE EEKKPKTKKV EKTVWDWELM NDIKPIWQRP SKEVEEDEYK AFYKSFSKES DDPMAYIHFT AEGEVTFKSI LFVPTSAPRG LFDEYGSKKS DYIKLYVRRV FITDDFHDMM PKYLNFVKGV VDSDDLPLNV SRETLQQHKL LKVIRKKLVR KTLDMIKKIA DDKYNDTFWK EFGTNIKLGV IEDHSNRTRL AKLLRFQSSH HPTDITSLDQ YVERMKEKQD KIYFMAGSSR KEAESSPFVE RLLKKGYEVI YLTEPVDEYC IQALPEFDGK RFQNVAKEGV KFDESEKTKE SREAVEKEFE PLLNWMKDKA LKDKIEKAVV SQRLTESPCA LVASQYGWSG NMERIMKAQA YQTGKDISTN YYASQKKTFE INPRHPLIRD MLRRIKEDED DKTVLDLAVV LFETATLRSG YLLPDTKAYG DRIERMLRLS LNIDPDAKVE EEPEEEPEET AEDTTEDTEQ DEDEEMDVGT DEEEETAKES TAE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7184
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol