Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GRK2 / ADRBK1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GRK2 / ADRBK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8340-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16024111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001610.2
GRK2 / ADRBK1 Protein
Research Use Only
ADRBK1
Recombinant Protein
E. coli
ADLEAVLADV SYLMAMEKSK ATPAARASKK ILLPEPSIRS VMQKYLEDRG EVTFEKIFSQ KLGYLLFRDF CLNHLEEARP LVEFYEEIKK YEKLETEEER VARSREIFDS YIMKELLACS HPFSKSATEH VQGHLGKKQV PPDLFQPYIE EICQNLRGDV FQKFIESDKF TRFCQWKNVE LNIHLTMNDF SVHRIIGRGG FGEVYGCRKA DTGKMYAMKC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
156
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol