Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Granzyme B / GZMB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Granzyme B / GZMB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6136-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16081080
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004122.2
Granzyme B / GZMB Protein
Research Use Only
GZMB
Recombinant Protein
Yeast
IIGGHEAKPH SRPYMAYLMI WDQKSLKRCG GFLIRDDFVL TAAHCWGSSI NVTLGAHNIK EQEPTQQFIP VKRPIPHPAY NPKNFSNDIM LLQLERKAKR TRAVQPLRLP SNKAQVKPGQ TCSVAGWGQT APLGKHSHTL QEVKMTVQED RKCESDLRHY YDSTIELCVG DPEIKKTSFK GDSGGPLVCN KVAQGIVSYG RNNGMPPRAC TKVSSFVHWI KKTMKRY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3002
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol