Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Grancalcin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Grancalcin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6072-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15979769
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036330.1
Grancalcin Protein
Research Use Only
GCA
Recombinant Protein
E. coli
MAYPGYGGGF GNFSIQVPGM QMGQPVPETG PAILLDGYSG PAYSDTYSSA GDSVYTYFSA VAGQDGEVDA EELQRCLTQS GINGTYSPFS LETCRIMIAM LDRDHTGKMG FNAFKELWAA LNAWKENFMT VDQDGSGTVE HHELRQAIGL MGYRLSPQTL TTIVKRYSKN GRIFFDDYVA CCVKLRALTD FFRKRDHLQQ GSANFIYDDF LQGTMAI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
25801
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol