Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GM-CSF / CSF2 Protein
A DNA sequence encoding the Human GM-CSF / CSF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1660.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000749.2
ID de gen (Entrez) 1437
Nombre GM-CSF / CSF2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15913578
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10346-ec-5ug
5 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15993568
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10346-ec-20ug
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15983568
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10346-ec-100ug
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15903578
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10346-ec-250ug
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_000749.2
GM-CSF / CSF2 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
APARSPSPST QPWEHVNAIQ EARRLLNLSR DTAAEMNETV EVISEMFDLQ EPTCLQTRLE LYKQGLRGSL TKLKGPLTMM ASHYKQHCPP TPETSCATQI ITFESFKENL KDFLLVIPFD CWEPVQE
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
1437
Research Use Only
CSF2
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.1 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 107 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized