Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GM-CSF / CSF2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000749.2 |
| ID de gen (Entrez) | 1437 |
| Nombre | GM-CSF / CSF2 Protein |
| Cantidad | 250 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
| Símbolo de gen | CSF2 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Actividad biológica | The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.1 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 107 IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Mostrar más |