missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Glypican-6 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glypican-6, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP9160-ye-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16097741

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_005699.1
Glypican-6 Protein
Research Use Only
GPC6
Recombinant Protein
Yeast
DVKARSCGEV RQAYGAKGFS LADIPYQEIA GEHLRICPQE YTCCTTEMED KLSQQSKLEF ENLVEETSHF VRTTFVSRHK KFDEFFRELL ENAEKSLNDM FVRTYGMLYM QNSEVFQDLF TELKRYYTGG NVNLEEMLND FWARLLERMF QLINPQYHFS EDYLECVSKY TDQLKPFGDV PRKLKIQVTR AFIAARTFVQ GLTVGREVAN RVSKVSPTPG CIRALMKMLY CPYCRGLPTV RPCNNYCLNV MKGCLANQAD LDTEWNLFID AMLLVAERLE GPFNIESVMD PIDVKISEAI MNMQENSMQV SAKVFQGCGQ PKPAPALRSA RSAPENFNTR FRPYNPEERP TTAAGTSLDR LVTDIKEKLK LSKKVWSALP YTICKDESVT AGTSNEEECW NGHSKARYLP EIMNDGLTNQ INNPEVDVDI TRPDTFIRQQ IMALRVMTNK LKNAYNGNDV NFQDTSDESS GSGSGSGCMD DVCPTEFEFV TTEAPAVDPD RREVDS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10082
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales