Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glycodelin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glycodelin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6462-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16083470
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001018058.1
Glycodelin Protein
Research Use Only
PAEP
Recombinant Protein
E. coli
MDIPQTKQDL ELPKLAGTWH SMAMATNNIS LMATLKAPLR VHITSLLPTP EDNLEIVLHR WENNSCVEKK VLGEKTENPK KFKINYTVAN EATLLDTDYD NFLFLCLQDT TTPIQSMMCQ YLARVLVEDD EIMQGFIRAF RPLPRHLWYL LDLKQMEEPC RF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5047
50 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol