Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glucokinase regulatory Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glucokinase regulatory protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7596-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16039640
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001477.2
Glucokinase regulatory Protein
Research Use Only
GCKR
Recombinant Protein
E. coli
MPGTKRFQHV IETPEPGKWE LSGYEAAVPI TEKSNPLTQD LDKADAENIV RLLGQCDAEI FQEEGQALST YQRLYSESIL TTMVQVAGKV QEVLKEPDGG LVVLSGGGTS GRMAFLMSVS FNQLMKGLGQ KPLYTYLIAG GDRSVVASRE GTEDSALHGI EELKKVAAGK KRVIVIGISV GLSAPFVAGQ MDCCMNNTAV FLPVLVGFNP VSMARNDPIE DWSSTFRQVA ERMQKMQEKQ KAFVLNPAIG PEGLSGSSRM KGGSATKILL ETLLLAAHKT VDQGIAASQR CLLEILRTFE RAHQVTYSQS PKIATLMKSV STSLEKKGHV YLVGWQTLGI IAIMDGVECI HTFGADFRDV RGFLIGDHSD MFNQKAELTN QGPQFTFSQE DFLTSILPSL TEIDTVVFIF TLDDNLTEVQ TIVEQVKEKT NHIQALAHST VGQTLPIPLK KLFPSIISIT WPLLFFEYEG NFIQKFQREL STKWVLNTVS TGAHVLLGKI LQNHMLDLRI SNSKLFWRAL AMLQRFSGQS KARCIESLLR AIHFPQPLSD DIRAAPISCH VQVAHEKEQV IPIALLSLLF RCSITEAQAH LAAAPSVCEA VRSALAGPGQ KRTADPLEIL EPDVQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2646
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol