Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glia-derived nexin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glia-derived nexin, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001130000.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5270 |
Nombre | Glia-derived nexin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16065000
|
enQuireBio™
QP6674-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16085000
|
enQuireBio™
QP6674-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16075000
|
enQuireBio™
QP6674-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16095000
|
enQuireBio™
QP6674-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16005010
|
enQuireBio™
QP6674-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16015010
|
enQuireBio™
QP6674-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001130000.1 | |
Glia-derived nexin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5270 | |
Research Use Only | |
SERPINE2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SHFNPLSLEE LGSNTGIQVF NQIVKSRPHD NIVISPHGIA SVLGMLQLGA DGRTKKQLAM VMRYGVNGVG KILKKINKAI VSKKNKDIVT VANAVFVKNA SEIEVPFVTR NKDVFQCEVR NVNFEDPASA CDSINAWVKN ETRDMIDNLL SPDLIDGVLT RLVLVNAVYF KGLWKSRFQP ENTKKRTFVA ADGKSYQVPM LAQLSVFRCG STSAPNDLWY NFIELPYHGE SISMLIALPT ESSTPLSAII PHISTKTIDS WMSIMVPKRV QVILPKFTAV AQTDLKEPLK VLGITDMFDS SKANFAKITT GSENLHVSHI LQKAKIEVSE DGTKASAATT AILIARSSPP WFIVDRPFLF FIRHNPTGAV LFMGQINKP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |