Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glia-derived nexin Protein
Código de producto. 16065000
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16065000 100 μg 100 microgramos
16075000 10 μg 10 microgramos
16015010 50 μg 50 microgramos
16095000 200 μg 200 microgramos
16005010 500 μg 500 microgramos
16085000 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16065000
Marca: enQuireBio™ QP6674ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glia-derived nexin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001130000.1
ID de gen (Entrez) 5270
Nombre Glia-derived nexin Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SERPINE2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SHFNPLSLEE LGSNTGIQVF NQIVKSRPHD NIVISPHGIA SVLGMLQLGA DGRTKKQLAM VMRYGVNGVG KILKKINKAI VSKKNKDIVT VANAVFVKNA SEIEVPFVTR NKDVFQCEVR NVNFEDPASA CDSINAWVKN ETRDMIDNLL SPDLIDGVLT RLVLVNAVYF KGLWKSRFQP ENTKKRTFVA ADGKSYQVPM LAQLSVFRCG STSAPNDLWY NFIELPYHGE SISMLIALPT ESSTPLSAII PHISTKTIDS WMSIMVPKRV QVILPKFTAV AQTDLKEPLK VLGITDMFDS SKANFAKITT GSENLHVSHI LQKAKIEVSE DGTKASAATT AILIARSSPP WFIVDRPFLF FIRHNPTGAV LFMGQINKP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.