Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GIGYF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GIGYF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9814-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16038771
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001096616.1
GIGYF2 Protein
Research Use Only
GIGYF2
Recombinant Protein
Yeast
ERLASKLQEH RAKGVSIPLM HEAMQKWYYK DPQGEIQGPF NNQEMAEWFQ AGYFTMSLLV KRACDESFQP LGDIMKMWGR VPFSPGPAPP PHMGELDQER LTRQQELTAL YQMQHLQYQQ FLIQQQYAQV LAQQQKAALS SQQQQQLALL LQQFQTLKMR ISDQNIIPSV TRSVSVPDTG SIWELQPTAS QPTVWEGGSV WDLPLDTTTP GPALEQLQQL EKAKAAKLEQ ERREAEMRAK REEEERKRQE ELRRQQEEIL RRQQEEERKR REEEELARRK QEEALRRQRE QEIALRRQRE EEERQQQEEA LRRLEERRRE EEERRKQEEL LRKQEEEAAK WAREEEEAQR RLEENRLRME EEAARLRHEE EERKRKELEV QRQKELMRQR QQQQEALRRL QQQQQQQQLA QMKLPSSSTW GQQSNTTACQ SQATLSLAEI QKLEEERERQ LREEQRRQQR ELMKALQQQQ QQQQQKLSGW GNVSKPSGTT KSLLEIQQEE ARQMQKQQQQ QQQHQQPNRA R
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
26058
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol