Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GGCT Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GGCT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6080-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15999829
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001186744.1
GGCT Protein
Research Use Only
GGCT
Recombinant Protein
E. coli
MANSGCKDVT GPDEESFLYF AYGSNLLTER IHLRNPSAAF FCVARLQDFK LDFGNSQGKT SQTWHGGIAT IFQSPGDEVW GVVWKMNKSN LNSLDEQEGV KSGMYVVIEV KVATQEGKEI TCRSYLMTNY ESAPPSPQYK KIICMGAKEN GLPLEYQEKL KAIEPNDYTG KVSEEIEDII KKGETQTL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
79017
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol