Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Genome polyProtein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Genome polyprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7370-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16038510
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Genome polyProtein
Research Use Only
VP1
Recombinant Protein
E. coli
NPVENYIDSV LNEVLVVPNI QPSTSVSSHA APALDAAETG HTSSVQPEDM IETRYVITDQ TRDETSIESF LGRSGCIAMI EFNTSSDKTE HDKIGKGFKT WKVSLQEMAQ IRRKYELFTY TRFDSEITIV TAAAAQGNDS GHIVLQFMYV PPGAPVPEKR DDYTWQSGTN ASVFWQEGQP YPRFTIPFMS IASAYYMFYD GYDGDSAASK YGSVVTNDMG TICVRIVTSN QKHDSNIVCR IYHKAKHIKA WCPRPPRAVA YQHTHSTNYI PSNGEATTQI KTRPDVFTVT NV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol