Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Genome polyProtein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Genome polyprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7370-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16028510
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Genome polyProtein
Research Use Only
VP1
Recombinant Protein
E. coli
NPVENYIDSV LNEVLVVPNI QPSTSVSSHA APALDAAETG HTSSVQPEDM IETRYVITDQ TRDETSIESF LGRSGCIAMI EFNTSSDKTE HDKIGKGFKT WKVSLQEMAQ IRRKYELFTY TRFDSEITIV TAAAAQGNDS GHIVLQFMYV PPGAPVPEKR DDYTWQSGTN ASVFWQEGQP YPRFTIPFMS IASAYYMFYD GYDGDSAASK YGSVVTNDMG TICVRIVTSN QKHDSNIVCR IYHKAKHIKA WCPRPPRAVA YQHTHSTNYI PSNGEATTQI KTRPDVFTVT NV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol