Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-15 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5296-20ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15935869
  • 230.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío: 03-02-2023
para ver el stock
Especificaciones
NP_004855.2
GDF-15 Protein
20 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MARNGDHCPL . GPGRCCRLH T. VRASLEDL GW. ADWVLSP REV. QVTMCI GACP. SQFRA ANMHA. QIKT SLHRLK. PDT VPAPCCV. PA SYNPMVLIQK TDTGVSLQ. T YDDLLAKDC.  HCI
9518
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
GDF15
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA