Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Gamma-crystallin D Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Gamma-crystallin D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5871-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15968349
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_008822.2
Gamma-crystallin D Protein
Research Use Only
CRYGD
Recombinant Protein
E. coli
GKITLYEDRG FQGRHYECSS DHPNLQPYLS RCNSARVDSG CWMLYEQPNY SGLQYFLRRG DYADHQQWMG LSDSVRSCRL IPHSGSHRIR LYEREDYRGQ MIEFTEDCSC LQDRFRFNEI HSLNVLEGSW VLYELSNYRG RQYLLMPGDY RRYQDWGATN ARVGSLRRVI DFS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1421
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol