Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Galactose-1-phosphate uridylyltransferase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Galactose-1-phosphate uridylyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6067-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15999739
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000146.2
Galactose-1-phosphate uridylyltransferase Protein
Research Use Only
GALT
Recombinant Protein
E. coli
MSRSGTDPQQ RQQASEADAA AATFRANDHQ HIRYNPLQDE WVLVSAHRMK RPWQGQVEPQ LLKTVPRHDP LNPLCPGAIR ANGEVNPQYD STFLFDNDFP ALQPDAPSPG PSDHPLFQAK SARGVCKVMC FHPWSDVTLP LMSVPEIRAV VDAWASVTEE LGAQYPWVQI FENKGAMMGC SNPHPHCQVW ASSFLPDIAQ REERSQQAYK SQHGEPLLME YSRQELLRKE RLVLTSEHWL VLVPFWATWP YQTLLLPRRH VRRLPELTPA ERDDLASIMK KLLTKYDNLF ETSFPYSMGW HGAPTGSEAG ANWNHWQLHA HYYPPLLRSA TVRKFMVGYE MLAQAQRDLT PEQAAERLRA LPEVHYHLGQ KDRETATIA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2592
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol