Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GADD45G / CR6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GADD45G / CR6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6064-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15939719
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006696.1
GADD45G / CR6 Protein
Research Use Only
GADD45G
Recombinant Protein
E. coli
MTLEEVRGQD TVPESTARMQ GAGKALHELL LSAQRQGCLT AGVYESAKVL NVDPDNVTFC VLAAGEEDEG DIALQIHFTL IQAFCCENDI DIVRVGDVQR LAAIVGAGEE AGAPGDLHCI LISNPNEDAW KDPALEKLSL FCEESRSVND WVPSITLPE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10912
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol