Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GABRA4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GABRA4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6061-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15979699
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000800.2
GABRA4 Protein
Research Use Only
GABRA4
Recombinant Protein
E. coli
QNQKEEKLCT ENFTRILDSL LDGYDNRLRP GFGGPVTEVK TDIYVTSFGP VSDVEMEYTM DVFFRQTWID KRLKYDGPIE ILRLNNMMVT KVWTPDTFFR NGKKSVSHNM TAPNKLFRIM RNGTILYTMR LTISAECPMR LVDFPMDGHA CPLKFGSYAY PKSEMIYTWT KGPEKSVEVP KESSSLVQYD LIGQTVSSET IKSITGEYIV MTVYFHLRRK MGY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2557
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol