Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GABARAP / Apg8p1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GABARAP / Apg8p1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8508-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16095011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_009209.1
GABARAP / Apg8p1 Protein
Research Use Only
GABARAP
Recombinant Protein
E. coli
KFVYKEEHPF EKRRSEGEKI RKKYPDRVPV IVEKAPKARI GDLDKKKYLV PSDLTVGQFY FLIRKRIHLR AEDALFFFVN NVIPPTSATM GQLYQEHHEE DFFLYIAYSD ESVYGL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11337
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol