Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G-protein coupled receptor 161 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) G-protein coupled receptor 161, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8467-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034771
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001254538.1
G-protein coupled receptor 161 Protein
Research Use Only
GPR161
Recombinant Protein
E. coli
MSLNSSLSCR KELSNLTEEE GGEGGVII
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23432
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali