Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G-CSF / CSF3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) G-CSF / CSF3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8545-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16025201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000750.1
G-CSF / CSF3 Protein
Research Use Only
CSF3
Recombinant Protein
E. coli
VQEATPLGPA SSLPQSFLLK CLEQVRKIQG DGAALQEKLV SECATYKLCH PEELVLLGHS LGIPWAPLSS CPSQALQLAG CLSQLHSGLF LYQGLLQALE GISPELGPTL DTLQLDVADF ATTIWQQMEE LGMAPALQPT QGAMPAFASA FQRRAGGVLV ASHLQSFLEV SYRV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1440
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol