Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G antigen 5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) G antigen 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6065-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15999719
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001465.1
G antigen 5 Protein
Research Use Only
GAGE5
Recombinant Protein
E. coli
MSWRGRSTYY WPRPRRYVQP PEVIGPMRPE QFSDEVEPAT PEEGEPATQR QDPAAAQEGE DEGASAGQGP KPEADSQEQG HPQTGCECED GPDGQEMDPP NPEEVKTPEE GEKQSQC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2576
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol