Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fusion glycoprotein F0 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fusion glycoprotein F0, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9634-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16068541
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Fusion glycoprotein F0 Protein
Research Use Only
F
Recombinant Protein
Yeast
NITEEFYQST CSAVSKGYLS ALRTGWYTSV ITIELSNIKE NKCNGTDAKV KLIKQELDKY KNAVTELQLL MQSTPPTNNR ARRELPRFMN YTLNNAKKTN VTLSKKRKRR FLGFLLGVGS AIASGVAVSK VLHLEGEVNK IKSALLSTNK AVVSLSNGVS VLTSKVLDLK NYIDKQLLPI VNKQSCSISN IETVIEFQQK NNRLLEITRE FSVNAGVTTP VSTYMLTNSE LLSLINDMPI TNDQKKLMSN NVQIVRQQSY SIMSIIKEEV LAYVVQLPLY GVIDTPCWKL HTSPLCTTNT KEGSNICLTR TDRGWYCDNA GSVSFFPQAE TCKVQSNRVF CDTMNSLTLP SEINLCNVDI FNPKYDCKIM TSKTDVSSSV ITSLGAIVSC YGKTKCTASN KNRGIIKTFS NGCDYVSNKG MDTVSVGNTL YYVNKQEGKS LYVKGEPIIN FYDPLVFPSD EFDASISQVN EKINQSLAFI RKSDELLHNV NAGKSTTNIM ITT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol