Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fractalkine / CX3CL1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fractalkine / CX3CL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5896-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15948519
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001291321.1
Fractalkine / CX3CL1 Protein
Research Use Only
CX3CL1
Recombinant Protein
E. coli
QHHGVTKCNI TCSKMTSKIP VALLIHYQQN QASCGKRAII LETRQHRLFC ADPKEQWVKD AMQHLDRQAA ALTRNG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6376
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol