Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Four and a half LIM domains protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Four and a half LIM domains protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7560-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16099380
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001230807.1
Four and a half LIM domains protein 1
Research Use Only
FHL3
Recombinant Protein
E. coli
SESFDCAKCN ESLYGRKYIQ TDSGPYCVPC YDNTFANTCA ECQQLIGHDS RELFYEDRHF HEGCFRCCRC QRSLADEPFT CQDSELLCND CYCSAFSSQC SACGETVMPG SRKLEYGGQT WHEHCFLCSG CEQPLGSRSF VPDKGAHYCV PCYENKFAPR CARCSKTLTQ GGVTYRDQPW HRECLVCTGC QTPLAGQQFT SRDEDPYCVA CFGELFAPKC SSCKRPIVGL GGGKYVSFED RHWHHNCFSC ARCSTSLVGQ GFVPDGDQVL CQGCSQAGP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2275
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol