Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FLT1 D3 Protein
A cDNA sequence encoding the FLT1 D3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1500.00€
Especificaciones
Nombre FLT1 D3 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Etiqueta de proteína Untagged
Especie del huésped Insect
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15994408
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10612-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-07-2022
para ver el stock
15984408
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10612-10UG
10 μg
205.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-07-2022
para ver el stock
15974408
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10612-100UG
100 μg
1500.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-07-2022
para ver el stock
Especificaciones
FLT1 D3 Protein
Untagged
Human
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
FLT1
Recombinant Protein
Insect
SKLKDPELSLKGTQHIMQAGQTLHLQCRGEAAHKWSLPEMVSKESERLSI TKSACGRNGKQFCSTLTLNTAQANHTGFYSCKYLAVPTSKKKETESAIYI FISDTGRPFVEMYSEIPEIIHMTEGRELVIPCRVTSPNITVTLKKFPLDT LIPDGKRIIWDSRKGFIISNATYKEIGLLTCEATVNGHLYKTNYLTHRQT NTIIDVQISTPRPVKLLRGHTLVLNCTATTPLNTRVQMTWSYPDEKNKRA SVRRRIDQSNSHANIFYSVLTIDKMQNKDKGLYTCRVRSGPSFKSVNTSV HIYDKAFITVKHRKQQVLETVAGKRSY
2321