Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FKBP14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FKBP14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8076-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032531
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_060416.1
FKBP14 Protein
Research Use Only
FKBP14
Recombinant Protein
E. coli
ALIPEPEVKI EVLQKPFICH RKTKGGDLML VHYEGYLEKD GSLFHSTHKH NNGQPIWFTL GILEALKGWD QGLKGMCVGE KRKLIIPPAL GYGKEGKGKI PPESTLIFNI DLLEIRNGPR SHESFQEMDL NDDWKLSKDE VKAYLKKEFE KHGAVVNESH HDALVEDIFD KEDEDKDGFI SAREFTYKHD EL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55033
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol