Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Filaggrin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Filaggrin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6050-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15939629
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002007.1
Filaggrin Protein
Research Use Only
FLG
Recombinant Protein
Yeast
DSSRHSQSGQ GESAGSRRSR RQGSSVSQDS DSEAYPEDSE RRSESASRNH HGSSREQSRD GSRHPGSSHR DTASHVQSSP VQSDSSTAKE HGHFSSLSQD SAYHSGIQSR GSPHSSSSYH YQSEGTERQK GQSGLVWRHG SYGSADYDYG ESGFRHSQHG SVSYNSNPVV FKERSDICKA SAFGKDHPRY YATYINKDPG LCGHSSDISK QLGFSQSQRY YYYE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2312
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol