Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fibroleukin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fibroleukin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7571-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049470
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_006673.1
Fibroleukin Protein
Research Use Only
FGL2
Recombinant Protein
E. coli
NNETEEIKDE RAKDVCPVRL ESRGKCEEAG ECPYQVSLPP LTIQLPKQFS RIEEVFKEVQ NLKEIVNSLK KSCQDCKLQA DDNGDPGRNG LLLPSTGAPG EVGDNRVREL ESEVNKLSSE LKNAKEEINV LHGRLEKLNL VNMNNIENYV DSKVANLTFV VNSLDGKCSK CPSQEQIQSR PVQHLIYKDC SDYYAIGKRS SETYRVTPDP KNSSFEVYCD METMGGGWTV LQARLDGSTN FTRTWQDYKA GFGNLRREFW LGNDKIHLLT KSKEMILRID LEDFNGVELY ALYDQFYVAN EFLKYRLHVG NYNGTAGDAL RFNKHYNHDL KFFTTPDKDN DRYPSGNCGL YYSSGWWFDA CLSANLNGKY YHQKYRGVRN GIFWGTWPGV SEAHPGGYKS SFKEAKMMIR PKHFKP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10875
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol