Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGFR4 Protein
A cDNA sequence encoding the FGFR4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 2264
Nombre FGFR4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen FGFR4
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15918668
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11877-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15938668
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11877-5UG
5 μg
212.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15928668
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11877-50UG
50 μg
1815.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
2264
Research Use Only
FGFR4
Human
His
FGFR4 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
FGFR4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
LEASEEVELE PCLAPSLEQQ EQELTVALGQ PVRLCCGRAE RGGHWYKEGS RLAPAGRVRG WRGRLEIASF LPEDAGRYLC LARGSMIVLQ NLTLITGDSL TSSNDDEDPK SHRDPSNRHS YPQQAPYWTH PQRMEKKLHA VPAGNTVKFR CPAAGNPTPT IRWLKDGQAF HGENRIGGIR LRHQHWSLVM ESVVPSDRGT YTCLVENAVG SIRYNYLLDV LERSPHRPIL QAGLPANTTA VVGSDVELLC KVYSDAQPHI QWLKHIVING SSFGADGFPY VQVLKTADIN SSEVEVLYLR NVSAEDAGEY TCLAGNSIGL SYQSAWLTVL PEEDPTWTAA APEARYTDLE HHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.